Saltar a
PG9H9BB38768
PrecisePEG
Acid-PEG9-Methyl Ester
Sinónimos:
3-oxo-2,6,9,12,15,18,21,24,27,30-decaoxatritriacontan-33-oic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
$495.00
250 mg
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
$890.00
500 mg
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
$1,425.00
1 g
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
$2,280.00
Referencia (SKU) del distribuidor: AG-2509-100MG
$495.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C23H44O13/c1-27-23(26)3-5-29-7-9-31-11-13-33-15-17-35-19-21-36-20-18-34-16-14-32-12-10-30-8-6-28-4-2-22(24)25/h2-21H2,1H3,(H,24,25)
Inchi Key
OBQQYTZUVFACEQ-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
-20
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
ambient
Physical Form
Yellow
MSDS
https://precisepeg.com/cdn/shop/files/AG-2509_SDS.pdf
hstatements
Indicaciones de precaución
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)