Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
500 mg | Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich | $488.00 |
1 g | Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich | $780.00 |
5 g | Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich | $2,500.00 |
10 g | Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich | $4,000.00 |
Acerca de este artículo
Referencia (SKU) del distribuidor: AAD-5169-500MG
$488.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleInchi Code
1S/C33H35N5O9/c39-28(16-36-33(45)47-18-26-24-12-6-4-10-22(24)23-11-5-7-13-25(23)26)34-17-30(41)38-27(14-21-8-2-1-3-9-21)32(44)35-15-29(40)37-20-46-19-31(42)43/h1-13,26-27H,14-20H2,(H,34,39)(H,35,44)(H,36,45)(H,37,40)(H,38,41)(H,42,43)/t27-/m0/s1
Inchi Key
JOZGCSZISBFCOO-MHZLTWQESA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
Indicaciones de precaución
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?