Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich | $1,200.00 |
100 mg | Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich | $3,360.00 |
250 mg | Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich | $6,048.00 |
500 mg | Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich | $9,677.00 |
Acerca de este artículo
Referencia (SKU) del distribuidor: CC-6221-25MG
$1,200.00
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleInchi Code
1S/C17H19NO5/c19-17(23-13-9-7-12(8-10-13)18(20)21)22-11-16-14-5-3-1-2-4-6-15(14)16/h1-2,7-10,14-16H,3-6,11H2/b2-1+/t14-,15+,16+
Inchi Key
JSYLBRUJIPTSJM-DTGUECQKSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
Indicaciones de precaución
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?