Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2C6H4C(O)NHCH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
194.19
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-518-9
Beilstein/REAXYS Number:
1213676
MDL number:
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
powder with small lumps
color
white to slight yellow
mp
198-202 °C, 199-200 °C (dec.) (lit.)
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?