MilliporeSigma
PHR8418
Apixaban Related Compound F
new
pkg of 30 mg, certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
(Ethyl 1-(4-methoxyphenyl)-6-(4-nitrophenyl)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate), Ethyl 1-(4-methoxyphenyl)-6-(4-nitrophenyl)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H20N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
436.42
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
agency
traceable to USP (Reference Standard 1040774)
API family
apixaban
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 30 mg
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
Categorías relacionadas
General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.