Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H34N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
434.59
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
8946533
MDL number:
eCl@ss:
32150313
product line
BioReagent
assay
≥98.0% (TLC)
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 335 nm; λem 516 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C23H34N2O4S/c1-25(2)21-15-11-14-20-19(21)13-12-16-22(20)30(28,29)24-18-10-8-6-4-3-5-7-9-17-23(26)27/h11-16,24H,3-10,17-18H2,1-2H3,(H,26,27)
InChI key
CEPGVMDMVJGHFQ-UHFFFAOYSA-N
Application
11-[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonylamino]undecanoic acid (DAUDA), a dansyl-type fluorophore, is widely used as a hydrophobic binding site probe to identify and characterize the binding sites of medium chain fatty acids, their derivatives and other hydrophobic compounds on molecules such as proteins.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?