Saltar a
44367
Lewis-a trisaccharide
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
α-L-Fuc-(1→4)-[β-D-Gal-(1→3)]-D-GlcNAc, Galactosyl-β-1,3-(fucosyl-α-1,4)-N-acetylglucosamine, Lea-Trisaccharide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H35NO15
Número CAS:
Peso molecular:
529.49
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
eCl@ss:
32150313
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1[C@H](NC(C)=O)[C@@H](O[C@@H]([C@H](O)[C@H]2O)O[C@H](CO)[C@@H]2O)[C@H](O[C@H](O[C@H]3C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O)[C@@H](CO)O1
InChI
1S/C20H35NO15/c1-5-10(25)12(27)14(29)19(32-5)35-16-8(4-23)33-18(31)9(21-6(2)24)17(16)36-20-15(30)13(28)11(26)7(3-22)34-20/h5,7-20,22-23,25-31H,3-4H2,1-2H3,(H,21,24)/t5-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16+,17+,18?,19-,20-/m0/s1
InChI key
CFDVGUXRLQWLJX-QGTNPELVSA-N
Biochem/physiol Actions
Lewis a trisaccharide is a fucosyloligosaccharide present in human milk and colostrum, which is important for the protection of infants against infection by pathogenic microorganisms. Lewis a trisaccharide is found on the surface of erythrocytes and is a tumor-related antigen. Used as analytical standard, enzyme substrate, in blood group typing, and antibody binding assays.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)