Saltar a
89313
Atto 390
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
product line
BioReagent
assay
≥98.0% (HPCE)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 390 nm; λem 475 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1CC(C)(C)N(CCCC(O)=O)c2cc3OC(=O)C=C(C)c3cc12
InChI
1S/C20H25NO4/c1-12-8-19(24)25-17-10-16-14(9-15(12)17)13(2)11-20(3,4)21(16)7-5-6-18(22)23/h8-10,13H,5-7,11H2,1-4H3,(H,22,23)
InChI key
CORGJZNTIXXSQK-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)