Saltar a
B103
1(S),9(R)-(−)-Bicuculline methbromide
solid
Sinónimos:
(5S)-5-[(6R)-6,8-Dihydro-8-oxofuro[3,4-e]-1,3-benzodioxol-6-yl]-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolinium bromide (1:1)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H20BrNO6
Número CAS:
Peso molecular:
462.29
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
form
solid
optical activity
[α]25/D −102.7°, c = 0.9 in methanol(lit.)
color
white
solubility
aqueous base: unstable, water and ethanol: soluble (Solutions should be freshly prepared.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].C[N+]1(C)CCc2cc3OCOc3cc2[C@H]1[C@@H]4OC(=O)c5c6OCOc6ccc45
InChI
1S/C21H20NO6.BrH/c1-22(2)6-5-11-7-15-16(26-9-25-15)8-13(11)18(22)19-12-3-4-14-20(27-10-24-14)17(12)21(23)28-19;/h3-4,7-8,18-19H,5-6,9-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t18-,19+;/m0./s1
InChI key
BWXCECYGGMGBHD-GRTNUQQKSA-M
Biochem/physiol Actions
1(S),9(R)-(−)-Bicuculline methbromide is a GABAA receptor antagonist, which blocks Ca2+-activated potassium (SK) channels. It is the water-soluble derivative of (+)-bicuculline.
Disclaimer
Light sensitive
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)