Saltar a
BPS78563
5x Cell Isolation Buffer
Sinónimos:
buffers
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
47101613
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
This buffer is intended for use with mammalian cells during magnetic cell isolation or single cell processing. This buffer is optimized and formulated to reduce nonspecific binding and cell clumping
Application
Cell Isolation from mammalian cells.
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
Prepared under sterile conditions and filtered (0.2 µm).Dilute 10-fold with sterile distilled water. For sterile conditions, filter the buffer after dilution and use under laminar flow hood.
Analysis Note
Avoid freeze/thaw cycles.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
290085810P3619
description
-
description
-
description
BioUltra, Molecular Biology, pH 7.8
description
1.0 M, pH 7.4 (25 °C)
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)