Saltar a
BPS78856
U2 Assay Buffer
Sinónimos:
buffers
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
47101613
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
U2 Assay Buffer is an assay buffer optimized for use with the BPS Bioscience Intrachain TR-FRET Assay Kits and Ubi-Mix (BPS Bioscience #82185).
Application
Screen molecules that inhibit ubiquitin ligase activity in drug discovery high throughput screening (HTS) applications, determine compound IC50 and perform real-time kinetics analyses in Intrachain TR-FRET assays.
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
This is a ready to use assay buffer.Aqueous solution.
Analysis Note
Avoid freeze/thaw cycles.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)