Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103911
Compatibility:
for use with 100 mL rectangular bucket
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 5804753003
El producto EP5804753003 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlefeature
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 3-15 mL
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5804753003
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 100 mL rectangular bucket
General description
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?