Saltar a
F1127
D-Fructose 1-phosphate sodium salt
≥95%, amorphous powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H11O9PNa2
Número CAS:
Peso molecular:
304.10
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
38100201
assay
≥95%
form
amorphous powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OCC1OC(O)(COP(O)(O)=O)C(O)C1O
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)