Saltar a
F8205
Sebomed basal medium
With stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
500 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$63.00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
$63.00
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
sterility
sterile-filtered, sterile
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Sebomed basal medium is ideal for controlled studies. It can be used to study the effects of hormones, cytokines, xenobiotics, and calcium on proliferation, differentiation, lipid synthesis, and cytokine production in the cell culture system. The basal medium is free of bovine products and does not contain phenol red or linoleic acid (or any other fatty acid).
Application
Sebomed basal medium has been used to culture immortalized human SZ95 sebocytes.
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)