MilliporeSigma
O7251
Oleic anhydride
~99%, liquid
Sinónimos:
cis-9-Octadecenoic anhydride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO]2O
Número CAS:
Peso molecular:
546.91
EC Number:
246-522-4
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730211
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
InChI
1S/C36H66O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35(37)39-36(38)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-34H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChI key
OCNZHGHKKQOQCZ-CLFAGFIQSA-N
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
assay
~99%
form
liquid
bp
200-215 °C/11 mmHg (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
Packaging
Sealed ampule.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)