Saltar a
RAB0761
Mouse Bid / BH3-interacting Domain Death Agonist ELISA Kit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
96 wells
Normalmente se envía en 4 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
$759.00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160701
Gene information:
mouse ... Bid(12122)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
$759.00
Normalmente se envía en 4 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.41 ng/mL
standard curve range: 0.41-100 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Bid(12122)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Mouse BH3-interacting Domain Death Agonist.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
AB10002RAB0627ZRB2229
description
-
description
Chemicon®, from rabbit
description
-
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gene Information
mouse ... Bid(12122)
Gene Information
mouse ... Bid(12122)
Gene Information
human ... BID(637)
Gene Information
human ... BID(637)
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
-
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.41 ng/mL
standard curve range: 0.41-100 ng/mL
assay range
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3.2 ng/mL
standard curve range: 3.072-300 ng/mL
assay range
-
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
detection method
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)