Saltar a
RAB0902
Rat Igfbp6 / Insulin-like Growth Factor-binding Protein 6 ELISA Kit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160702
Gene information:
rat ... Igfbp6(25641)
Species reactivity:
rat
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
species reactivity
rat
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Igfbp6(25641)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Rat Insulin-like Growth Factor-binding Protein 6 / IGFBP-6.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Pictogramas
Corrosion
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)