Saltar a
RAB0979
Phosphotyrosine MAP2K1 ELISA Kit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 kit
Normalmente se envía en 4 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
$1,040.00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160702
Gene information:
human ... MAP2K1(5604)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
$1,040.00
Normalmente se envía en 4 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MAP2K1(5604)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-MEK.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
RAB0994RAB0987RAB0982
description
-
description
-
description
-
description
-
Gene Information
human ... MAP2K1(5604)
Gene Information
human ... STAT1(6772)
Gene Information
human ... RET(5979)
Gene Information
human ... NGFR(4804)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Pictogramas
Corrosion
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)