MilliporeSigma
SML4002
SGC-CAF382-1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
CAF 382, CAF 382 (B1), CAF-382, CAF-382 (B1), CAF382, CAF382 (B1), N-(5-(((5-Isopropyloxazol-2-yl)methyl)thio)thiazol-2-yl)piperidine-4-carboxamide 2,2,2-trifluoroacetate
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H22N4O2S2 · xC2HF3O2
Peso molecular:
366.50 (free base basis)
NACRES:
NA.21
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=NC=C(S1)SCC2=NC=C(O2)C(C)C)C3CCNCC3.[xTFA]
Categorías relacionadas
Biochem/physiol Actions
Potent cyclin-dependent kinase-like 5 inhibitor with additional potency against CDK9/16/17/18 and good kinome-wide selectivity.
SGC-CAF382-1 is a potent cyclin-dependent kinase-like 5 inhibitor (CDKL5 IC50 = 6.7 nM by binding assay & 10 nM by cellular NanoBRET) with additional potency against CDK9/16/17/18 (IC50 = 20/62/89/100 nM by cell-free enzymatic assay, 280/390/240/260 nM by cellular NanoBRET) and good kinome-wide selectivity. SGC-CAF382-1 downregulates EB2 Ser222 phosphorylation in DIV14-16 rat primary neurons (IC50 <5 nM) and in hippocampal slices from P20–30 rats ex vivo (IC50 <45 nM).
Disclaimer
Hygroscopic
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anna Castano et al.
eLife, 12 (2023-07-25)
Pathological loss-of-function mutations in cyclin-dependent kinase-like 5 (CDKL5) cause CDKL5 deficiency disorder (CDD), a rare and severe neurodevelopmental disorder associated with severe and medically refractory early-life epilepsy, motor, cognitive, visual, and autonomic disturbances in the absence of any structural brain