Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H36F6N6O4·C4H6O4
Número CAS:
Peso molecular:
872.81
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule V
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Lasmiditan (COL-144 and LY573144) is an orally active, potent and selective high-affinity serotonin receptor 5-HT1F agonist (5-HT1F/1E Ki = 2.21/594 nM; 5-HT1A/B/C Ki >1 μM; 5-HT2A/B/C Ki >2 μM; 5-HT6/7 Ki >3 μM). Lasmiditan induces mitochondrial biogenesis (MB) in human glomerular endothelial cells and mouse glomerular endothelial cells (100 nM for 72h). Unlike the triptans, Lasmiditan is void of vasoconstrictor activity toward isolated human coronary arteries (up to 100 μM) or in anaesthetized female beagle dogs in vivo (4.13-11.13 mg/kg i.v.)
Disclaimer
Hygroscopic, Store with desiccant
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?