Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
188.22
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleServicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.577 (lit.)
bp
139-142 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC\C=C1/OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H12O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h4-8H,2-3H2,1H3/b11-8-
InChI key
WMBOCUXXNSOQHM-FLIBITNWSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Packaging
This reference substance will be packed in micro-volume insert vials.
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?