MilliporeSigma
Y0002430
Rutoside for peak identification B CRS
new
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116107
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Packaging
Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
EP issued certificate and SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)