MilliporeSigma
SY3H9A7BD53D
Synthonix Corporation
1-(2-Chloroethyl)piperidine-4-carbonitrile hydrochloride
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
209.12
MDL number:
Iupac Name
1-(2-chloroethyl)-4-piperidinecarbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13ClN2.ClH/c9-3-6-11-4-1-8(7-10)2-5-11;/h8H,1-6H2;1H
InChI key
DDMSKIKYADWREH-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/92709.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/92709.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)