Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
grade
USP Analytical Reference Materials (ARMs)
agency
USP
form
powder
packaging
pkg of 200 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
SMILES string
O=C1C=C(NCCCN2CCN(C=3C=CC=CC3OC)CC2)N(C(=O)N1C)C
InChI
InChI=1S/C20H29N5O3/c1-22-18(15-19(26)23(2)20(22)27)21-9-6-10-24-11-13-25(14-12-24)16-7-4-5-8-17(16)28-3/h4-5,7-8,15,21H,6,9-14H2,1-3H3
InChI key
ICMGLRUYEQNHPF-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description - | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description - |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| form powder | form - | form - | form - |
| grade USP Analytical Reference Materials (ARMs) | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| packaging pkg of 200 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
| agency USP | agency - | agency - | agency - |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?