Saltar a
V900232
Piruvato sódico
98%, Vetec™, reagent grade
Sinónimos:
αÁcido α-cetopropiónico sodium salt, Ácido 2-oxopropanoico sodium salt, Ácido pirúvico sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3COCOONa
Número CAS:
Peso molecular:
110.04
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-024-4
Beilstein/REAXYS Number:
3568341
MDL number:
Assay:
98%
Grade:
reagent grade
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Piruvato sódico, Vetec™, reagent grade, 98%
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
mp
>300 °C (lit.)
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piruvato sódico
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)