Vi hạt huỳnh quang và Nanobeads
Vi hạt đã được tìm thấy có ứng dụng rộng rãi trong y học, hóa sinh, hóa keo, và nghiên cứu khí dung. Sử dụng bao gồm phương tiện phân tách sắc ký, hỗ trợ cho các enzyme cố định và miếng đệm trong màn hình tinh thể lỏng. Các vi hạt được dán nhãn huỳnh quang rất hữu ích như các tiêu chuẩn trong tế bào học dòng chảy, kính hiển vi quét laser conTiêu cự và với các dụng cụ tán xạ ánh sáng. Chúng cũng đã được sử dụng trong khoa học môi trường như các máy dò trong các phép đo dòng chảy của khí và chất lỏng, chẳng hạn như anemometry laser Doppler (LDA), phân tích động hạt (PDA) và vận tốc hình ảnh hạt (PIV).
Các hạt nhựa melamine
Chúng tôi cung cấp một thế hệ vi hình cầu polymer đơn phân tán mới (Hình 1) dựa trên nhựa melamine (MF). Các vi cầu nhựa melamine được sản xuất bằng cách khử trùng nhiệt thủy nhiệt xúc tác axit của methylol melamine trong phạm vi nhiệt độ 70-100 °C mà không có bất kỳ chất hoạt động bề mặt nào. Bằng cách điều chỉnh giá trị pH, nồng độ methylol melamine và nhiệt độ phản ứng, các hạt đơn tán có kích thước có thể dự đoán được trong khoảng 0.5-15 mm có thể được sản xuất trong tổng hợp một nồi. Với tính chất vật lý và hóa học tuyệt vời, các hạt nhựa melamine mang lại nhiều lợi thế hơn các hạt polymer thông thường khác.
Hình 1.Hình ảnh hiển vi huỳnh quang của các hạt nhựa melamine 10 mm được dán nhãn với 7-amino-4-methylcoumarin (được tái tạo với sự cho phép của Microparticles GmbH).
Tính chất vật lý và hóa học của các hạt nhựa Melamine
- Density: 1,51 g/cm3
- Refractive Index: 1,68
- Sự phân tán đơn cực xuất sắc (C.V. <3%) và hình cầu có độ đồng đều cao
- Hydrophilic surface
- Mật độ liên kết cao
- Độ ổn định nhiệt cao lên đến 300 °C
- Sức mạnh cơ học vượt trội
- Ổn định và không hòa tan trong axit và bazơ
- Độ ổn định cực cao trong dung môi hữu cơ, không bị sưng hay co lại khi tiếp xúc với dung môi hữu cơ
- Độ ổn định lâu dài nổi bật trong phân tán; không cần chất phụ gia hoặc chất ổn định
- Huyền phù nước ổn định với chu kỳ đóng băng lặp đi lặp lại
- Các hạt có thể được sấy khô trực tiếp từ sự phân tán nước của chúng
- Bột chảy tự do của các hạt khô có thể được phân tán lại trong bất kỳ tác nhân phân tán nào mà không có kết tụ
Các hạt MF không biến đổi có bề mặt ưa nước, tích điện do mật độ cao của các nhóm triazine-amino và -imino cực. Các nhóm chức năng bề mặt (nhóm methylol, nhóm amin, v.v.) cho phép gắn cộng hóa trị của các phối tử khác. Đối với các ứng dụng đặc biệt, các hạt MF có thể được sửa đổi bằng cách kết hợp các chức năng khác như các nhóm carboxyl. Điều này làm tăng khả năng dẫn xuất bề mặt có thể như nhãn chromophore hoặc fluorophore. Vi cầu nhựa melamine có sẵn dưới dạng hạt trắng hoặc với nhãn huỳnh quang tích hợp bên trong. Cả hai loại hạt đều có sẵn với bề mặt không biến đổi hoặc carboxyl hóa.
Được dán nhãn huỳnh quang và carboxylate-Modifi Micropartices Melamine
Các vi hình cầu nhựa melamine huỳnh quang có thể được điều chế với sự thay đổi về kích thước, loại fluorochrome và các nhóm chức năng bề mặt. Thuốc nhuộm điển hình được sử dụng trong các hạt huỳnh quang MF là:
- FITC, huỳnh quang xanh lá (λEx = 506 nm, λEM = 529 nm)
- Rhodamine B, huỳnh quang màu cam (λEx = 560 nm, λEM = 584 nm)
- Nile Blue A, huỳnh quang đỏ (λEx = 636 nm, λEM = 686 nm).
Các đặc điểm nổi bật của các hạt MF huỳnh quang (Hình 2) là sự phân bố kích thước hẹp của chúng và màu sắc mạnh và huỳnh quang. Các hạt nhuộm thể tích đồng nhất không có sự lọc của fluorochromes tích hợp bên trong và chúng cho thấy độ ổn định cao trong dung môi hữu cơ, tương đương với các hạt MF trắng. Hạt MF huỳnh quang cũng có sẵn với các bề mặt sửa đổi carboxylate có mật độ cao của các nhóm chức (> 0,1 mmole mỗi gram nhựa).
Hình 2.Hình ảnh hiển vi huỳnh quang của các hạt MF có dán nhãn FITC (hiển thị là màu xanh lá cây) và các hạt MF có dán nhãn Rhodamine B (hiển thị bằng màu đỏ).
Nanobeads huỳnh quang (hạt nano)
Sự hiểu biết về các hệ thống nano đã tiến bộ nhanh chóng trong vài năm qua, và những phát triển khoa học thú vị này đang được chuyển thành một thế hệ mới của các sản phẩm và quy trình công nghệ cao. Công nghệ nano có tiềm năng tác động đến một loạt các ứng dụng, từ hóa chất đến điện tử, cảm biến, đến vật liệu tiên tiến. Các hạt nano thậm chí đã được sử dụng làm chất mang thuốc cho DNA.
Một khía cạnh chính của công nghệ nano là sự phát triển của các hạt nano huỳnh quang, có thể có các ứng dụng trong lưu trữ dữ liệu quang học và các lĩnh vực sinh hóa, phân tích sinh học và y học. Các phương pháp hình ảnh huỳnh quang hiện tại chủ yếu dựa trên các dấu hiệu thuốc nhuộm, có độ ổn định quang học hạn chế và phát xạ ánh sáng trên mỗi phân tử. Các hạt nano khắc phục những hạn chế này bằng cách cung cấp các tín hiệu huỳnh quang cường độ cao và ổn định hơn. Các hạt nano được dán nhãn huỳnh quang đã được sử dụng thành công trong một loạt các xét nghiệm miễn dịch. Một số yếu tố giới hạn trong các xét nghiệm kết dính latex có thể tránh được bằng cách sử dụng các hạt rất nhỏ, làm giảm độ hấp thụ nền và cung cấp độ ổn định keo tốt hơn.
Base Materials
Các hạt nano huỳnh quang (hạt nano) có thể được điều chế từ nhiều loại polyme khác nhau, mỗi loại mang lại những ưu điểm nhất định.
Các hạt nano polyacrylnitrile (PAN) lý tưởng cho các ứng dụng FRET. Khi được dán nhãn, chúng có độ huỳnh quang cao và cực kỳ nhỏ (đường kính dưới 30 nm). PAN có nồng độ thấp các chất gây nhiễu và các hạt nano có sẵn với các bề mặt biến đổi carboxyl hóa hoặc streptavidin. Tất cả các hạt được cung cấp dưới dạng huyền phù nước đệm 0,5% (w/w) (10 mm MES, pH 7).
PD là một polymer mới cung cấp các đặc tính tương tự như polystyrene, nhưng với độ thấm oxy thấp hơn nhiều, dẫn đến độ ổn định quang cao hơn cho hầu hết các loại thuốc nhuộm. Kích thước hạt là ~40 nm và bề mặt hạt có thể được carboxyl hóa hoặc sửa đổi khác. Tất cả các hạt được cung cấp trong hệ thống huyền phù nước đệm 0,5% (w/w) (10 mm MES, pH 7).
Custom Particles
Các vi hạt tùy chỉnh và nano với các sửa đổi cụ thể như streptavidin cũng có sẵn. Vui lòng hỏi tại văn phòng tại địa phương hoặc với đại diện bán hàng của bạn về các vi hạt và nano tùy chỉnh.