Merck
Trang chủTổng hợp trạng thái rắnQuy tắc hòa tan cho các hợp chất ion
Quy tắc hòa tan cho các hợp chất ion
Solubility Chemistry
Điều quan trọng là biết hóa chất sẽ tương tác với nhau như thế nào trong dung dịch nước. Một số hợp chất hoặc chất hòa tan sẽ hòa tan, những chất khác sẽ tạo ra kết tủa hoặc rắn, và một số ít phản ứng với nước.
Có lẽ anh đã gặp phải những câu hỏi về độ hòa tan trong cuộc sống hàng ngày của mình. Sô-cô-la nóng hoặc đồ uống khô có hương vị không hòa tan đồng đều trong nước sẽ là ví dụ về chất kết tủa không suy giảm. Cặn vôi hoặc cặn xà phòng là kết tủa còn lại khi nước có hàm lượng khoáng chất cao hơn bốc hơi và đưa các cation kim loại hòa tan trước đó vào cacbonat hoặc anion xà phòng.
Độ hòa tan được áp dụng cho nhiều quá trình phòng thí nghiệm và cũng quan trọng trong y học. Một số ion có thể độc hại khi chúng tách ra trong dung dịch nhưng hữu ích như là một phần của hợp chất.
 Asaturated solutio nis Một trong đó lượng chất tan tối đa đã được hòa tan. Ngược lại là một dung dịch pha loãng; giải pháp này có thể chấp nhận nhiều chất tan hơn.
Áp suất và nhiệt độ ảnh hưởng đến độ hòa tan. Trang này thảo luận về độ hòa tan của các hợp chất trong nước ở nhiệt độ phòng và áp suất tiêu chuẩn. Một hợp chất hòa tan trong nước tạo thành dung dịch nước.
Solubility Rules
Ion nào hòa tan?
IonsNgoại trừ
Kim loại kiềm (Nhóm I)
Na+, K+, v.v.
Ion amoni
NH4+
Nitrat, axetat, clorat và peclorat
NO3-, C2H3O2-, ClO3-, ClO4-
Các hợp chất đôi của halogen (clorua, bromua, iotua, v.v.) với kim loại
Cl-, Br-, I- ,v.v..
Bạc florua, chì và thủy ngân
F-, AG+, Pb2+* và Hg2+
* halogen hòa tan trong nước nóng.
Tất cả các sunfat đều
VẬY42-
Bari, stronti, canxi, chì, bạc, và thủy ngân
Ba2+ , Sr2+, Ca2+, Pb2+, AG+ ,và Hg2+
Ion nào hòa tan một chút?
IonsNgoại trừ
Sunfat của chì, bạc và thủy ngân
SO42- với Pb2+, AG+và Hg2+
Chì sunfat hòa tan kém.
Hydroxit của kim loại kiềm thổ (Nhóm II)
OH- với Ca2+, Sr2+, v.v.
Bari
Ba2+
Ion nào không hòa tan?
IonsNgoại trừ
Sunfua
S 2-
Canxi, bari, stronti, magiê, natri, kali, và amoni
Ca2+, Ba2+, Sr2+,  mg2+,Na+, K+và NH4+
Hydroxit
OH-
Kim loại kiềm (Nhóm I) và amoni
Na+, K+ ,v.v.
Al3+, NH4+
Cacbonat, oxalat, cromat, và photphat
CO32-, C2O 4 2-, CRO42-và PO43-
Kim loại kiềm (Nhóm I) và amoni
Na+, K+ ,v.v.
NH 4+
* Lithium phosphate hòa tan kém
How to Use Solubility Rules
  1. Identify the compound whose solubility you want to check. Sẽ hữu ích nếu viết ra công thức thực nghiệm để bạn có thể xác định các ion tạo thành hợp chất.
  2. Tra cứu từng ion theo quy tắc hòa tan. Kiểm tra quy tắc chung cho cột bên trái và nhìn vào cột bên phải để đảm bảo rằng bạn đã lưu ý bất kỳ ngoại lệ nào.
  3. Ngoài ra, bạn có thể tra cứu ion trong biểu đồ độ hòa tan. Anh có thể thấy dễ dàng hơn. Các cation được liệt kê ở trên cùng và các anion được liệt kê theo chiều dọc. Tìm ô nơi cột cation và hàng ion gặp nhau để xác định độ hòa tan của hợp chất thu được.
Quy tắc hòa tan của chúng ta không đầy đủ. Bạn có thể cần tham khảo  bảng tuần hoàn aperiodic nếu bạn tìm kiếm các hợp chất ít phổ biến hơn.
Biểu đồ Quy tắc Độ hòa tan
Biểu đồ Quy tắc Độ hòa tan
Nhấp vào đồ họa vector có thể mở rộng (SVG)
Tải xuống Biểu đồ độ hòa tan để sử dụng nghiên cứu và lớp học
Biểu đồ độ hòa tan cơ bản của chúng tôi có sẵn miễn phí để tải xuống. Hãy thoải mái chia sẻ với bạn bè, học sinh hoặc giáo viên. Chỉ cần đảm bảo liên kết lại với trang này.
Bạn muốn chia sẻ một số phản hồi về các công cụ nghiên cứu của chúng tôi? Sử dụng các liên kết ở trên để liên hệ với chúng tôi hoặc để lại bình luận trên một trong các tài khoản mạng xã hội của chúng tôi.
Định nghĩa về độ hòa tan
Khi thảo luận về độ hòa tan, sẽ hữu ích nếu tuân theo các định nghĩa tiêu chuẩn đã được thống nhất. Các tài nguyên ở trên trình bày một số quy tắc chung và định nghĩa lỏng lẻo.
Hoa Kỳ Pharmacopeia (USP), một tổ chức phi lợi nhuận cam kết thiết lập các tiêu chuẩn cho thuốc, thành phần thực phẩm, sản phẩm bổ sung chế độ ăn uống và thành phần, đã thiết lập các định nghĩa dưới đây. Những định nghĩa này được sử dụng bởi các tổ chức dược lý lớn khác trên toàn thế giới và thường được kết hợp với các phép đo chính xác cho nhu cầu ứng dụng chính xác hơn.
Descriptive termsThể tích xấp xỉ của dung môi trong mL/g chất
Very solubleless than 1
Dễ dàng hòa tanfrom 1 to 10
Hòa tanfrom 10 to 30
Ít hòa tanfrom 30 to 100
Hòa tan một chútfrom 100 to 1,000
Rất ít tanfrom 1,000 to 10,000
Thực tế không hòa tanhơn 10.000