Proteinmarkierung & -modifikation
Proteine bestehen aus Polypeptidketten und ihre biologischen Funktionen werden teilweise durch die korrekte Faltung, Größe und Anzahl der reaktiven funktionellen Gruppen in der Polypeptidkette bestimmt. Die Fähigkeit zur Durchführung ortsspezifischer Proteinmodifikationen bietet Wissenschaftlern die Möglichkeit, zahlreiche Eigenschaften und ihre allgemeine biologische Funktion zu untersuchen. Zu den Technologien der Proteinmarkierung und -modifikation gehören der Einbau von Fluorophoren, Biotin und anderen kleinen Molekülen zur Untersuchung von Protein-Protein-Wechselwirkungen, der Proteinfaltung, der allgemeinen Proteinstruktur und ihrer biologischen Funktion.
Ausgewählte Kategorien
Hochwertige Aminosäuren, Harze und Reagenzien, einschließlich Novabiochem® für die Peptidsynthese, organische Chemie und kundenspezifische Produkte.
Wir bieten ein umfassendes Portfolio an anorganischen und metallischen Nanomaterialien, funktionalisierten Nanopartikeln und Nanomaterial-Kits für Ihren Forschungsbedarf.
Wählen Sie aus unserem umfassenden Angebot an IVD- und von der US-Kommission für biologische Farbstoffe (BSC) zertifizierten Trockenfarbstoffen und Färbemitteln für die Verwendung mit Forschungs- und klinischen Proben aus.
Entdecken Sie Bausteine für den Proteinabbau für die Erstellung von Bibliotheken, wie PROTAC®-Moleküle, für den effizienten Abbau von Zielproteinen bei Zell-Screenings.
Fluoreszenzmarkierung von Proteinen
Die Entdeckung und verbreitete Anwendung von grün fluoreszierendem Protein (GFP) ist ein leistungsstarkes Beispiel dieser Technologie. GFP und sein Gegenmolekül hatten einen enormen Einfluss auf zahlreiche Forschungsbereiche und unsere Einblicke in biologische Prozesse. So ermöglicht zum Beispiel die Fluoreszenzmarkierung von Antikörpern den Nachweis und die quantitative Bestimmung hochspezifischer Proteinkomplexe in Geweben oder die direktionale Immobilisierung von Antikörper-Protein-Komplexen für ELISA- und Western-Blot-Anwendungen. Ein bedeutender Nachteil der Verwendung von GFP ist jedoch, dass die Proteinfunktion durch den Einbau zusätzlicher Protein-Tags dieser Größe gestört werden kann. Um diese Herausforderung zu umgehen, können Wissenschaftler kleinere Fluoreszenz-Tags als GFP, Biotin oder nicht natürliche Aminosäuren mit biorthogonaler Funktionalität verwenden.
Enzym-Protein-Konjugation
Der Einbau spezieller Enzyme oder Sonden ist eine weitere Methode, die von Wissenschaftlern zur Markierung von Proteinen eingesetzt wird. Häufig verwendete Enzym-Protein-Konjugate sind alkalische Phosphatase (AP) und Meerrettichperoxidase (HRP). Die Anwendung von Enzym-Protein-Markierungstechnologien bietet zahlreiche Vorteile, da sie eine Signalamplifikation sowie verschiedene Signalausgaben ermöglichen und zahlreiche Substrate für jedes Enzym zur Verfügung stehen. Die Signalausgabe erfolgt häufig in Form eines fluoreszenten, chemilumineszenten und kolorimetrischen Nachweises. Diese verschiedenen Signalausgaben sind für immunhistochemische (IHC) oder immunfluoreszente (IF) Nachweismethoden in Zellen und Geweben geeignet.
Neue Proteinmarkierungstechnologien
Im Rahmen der Krankheits- und Wirkstoffforschung wird derzeit eine Technologie zum gezielten Proteinabbau näher untersucht, um neue Wirkstofftargets und potenzielle Therapeutika zu identifizieren. Bei der Proteolyse-Targeting-Chimären (PROTACs)-Technologie werden bifunktionelle Moleküle eingesetzt, deren eines Ende an das krankheitsspezifische Zielprotein bindet, während das andere Ende an eine E3-Ligase bindet, um das Protein aus der Zelle zu eliminieren. Durch die kombinierte Spezifität dieser Moleküle für ein breites Spektrum an krankheitsspezifischen Zielproteinen und ihre Fähigkeit, diese mittels interner zellulärer Proteinabbausysteme gezielt dem Proteinabbau zuzuführen, stellen sie eine leistungsstarke Proteinmarkierungstechnologie für die Krankheitsforschung dar.
Besuchen Sie unsere Dokumentensuche, wo Sie Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation finden.
Zugehörige Artikel
- Learn about the different types of phosphorylation, a vital cellular process that allows for energy storage by converting ADP to ATP. Compare oxidative phosphorylation and substrate level phosphorylation with helpful diagrams.
- Peptidoglycan structure: alternating GlcNAc and N-acetylmuramic acid cross-linked to peptides form the basic backbone.
- Peptide Modifications: N-Terminal, Internal, and C-Terminal
- Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.
- Learn more about Mass Spectrometry or MS including what it is, what it is used for and how it works.
- Alle anzeigen (47)
Zugehörige Protokolle
- This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
- This page shows coupling through the primary amine of a ligand with a NHS-activated Sepharose High Performance, NHS-activated Sepharose 4 Fast Flow and CNBr-activated Sepharose from Cytiva.
- This protocol shows how to remove histidine tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
- This page shows how to purify or remove biotin and biotinylated substances with Streptavidin Sepharose High Performance from Cytiva.
- Einführung in PAGE. Erfahren Sie mehr über den Hintergrund der SDS-PAGE und das Protokoll für die Auftrennung von Proteinen nach Größe in einem Polyacrylamidgel.
- Alle anzeigen (17)
Mehr Artikel und Protokolle finden
Wie wir weiterhelfen können
Sollten Sie Fragen haben, reichen Sie bitte eine Anfrage beim Kundensupport
ein oder sprechen Sie mit unserem Kundenservice:
E-Mail [email protected]
oder telefonisch unter +1 (800) 244-1173
Weitere Unterstützung
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Rechner & Apps
Web-Toolbox - wissenschaftliche Forschungstools und Informationsquellen für die Bereiche analytische Chemie, Life Science, chemische Synthese und Materialwissenschaft.