Fortfahren mit
AABH93DDECCC
AA BLOCKS, INC.
Deoxyribonucleic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 101,54
5 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 115,38
25 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 205,37
100 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 461,51
250 g
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 849,17
Lieferanten-SKU: AA003P6V-1G
€ 101,54
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Purity
96%
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)