Fortfahren mit
AABH93DE4530
AA BLOCKS, INC.
Bosentan-d4
Synonym(e):
4-(tert-butyl)-N-(6-(2-hydroxyethoxy-1,1,2,2-d4)-5-(2-methoxyphenoxy)-[2,2'-bipyrimidin]-4-yl)benzenesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C27H29O6N5S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
555.65
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C27H29N5O6S/c1-27(2,3)18-10-12-19(13-11-18)39(34,35)32-23-22(38-21-9-6-5-8-20(21)36-4)26(37-17-16-33)31-25(30-23)24-28-14-7-15-29-24/h5-15,33H,16-17H2,1-4H3,(H,30,31,32)/i16D2,17D2
Inchi Key
GJPICJJJRGTNOD-RZOBCMOLSA-N
Purity
99%14
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AABH97D3C449AABH97CD81E61076115
USP
USP
1076115
Bosentan
description
-
description
-
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Purity
99%14
Purity
-
Purity
95%
Purity
-
Storage temp.
N/A
Storage temp.
-20C
Storage temp.
N/A
Storage temp.
-
Country of Origin
US
Country of Origin
US
Country of Origin
US
Country of Origin
-
Inchi Code
1S/C27H29N5O6S/c1-27(2,3)18-10-12-19(13-11-18)39(34,35)32-23-22(38-21-9-6-5-8-20(21)36-4)26(37-17-16-33)31-25(30-23)24-28-14-7-15-29-24/h5-15,33H,16-17H2,1-4H3,(H,30,31,32)/i16D2,17D2
Inchi Code
1S/C27H29N5O7S/c1-27(2,17-34)18-9-11-19(12-10-18)40(35,36)32-23-22(39-21-8-5-4-7-20(21)37-3)26(38-16-15-33)31-25(30-23)24-28-13-6-14-29-24/h4-14,33-34H,15-17H2,1-3H3,(H,30,31,32)/i15D2,16D2
Inchi Code
1S/C26H27N5O6S/c1-26(2,3)17-9-11-18(12-10-17)38(34,35)31-22-21(37-20-8-5-4-7-19(20)33)25(36-16-15-32)30-24(29-22)23-27-13-6-14-28-23/h4-14,32-33H,15-16H2,1-3H3,(H,29,30,31)
Inchi Code
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)