Fortfahren mit
AABH97CD81E6
AA BLOCKS, INC.
Desmethyl Bosentan
Synonym(e):
4-tert-butyl-N-(6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-hydroxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 392,28
5 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.524,80
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C26H27O6N5S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.6
MDL number:
Lieferanten-SKU: AA007NB9-1MG
€ 392,28
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C26H27N5O6S/c1-26(2,3)17-9-11-18(12-10-17)38(34,35)31-22-21(37-20-8-5-4-7-19(20)33)25(36-16-15-32)30-24(29-22)23-27-13-6-14-28-23/h4-14,32-33H,15-16H2,1-3H3,(H,29,30,31)
Inchi Key
STTLKJGYAWXIPP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AABH97CD81E51A03460TA9545857087
description
-
description
-
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
-
Purity
95%
Purity
90%
Purity
-
Purity
100%
Storage temp.
N/A
Storage temp.
N/A
Storage temp.
-
Storage temp.
-80/-20
Country of Origin
US
Country of Origin
US
Country of Origin
-
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C26H27N5O6S/c1-26(2,3)17-9-11-18(12-10-17)38(34,35)31-22-21(37-20-8-5-4-7-19(20)33)25(36-16-15-32)30-24(29-22)23-27-13-6-14-28-23/h4-14,32-33H,15-16H2,1-3H3,(H,29,30,31)
Inchi Code
1S/C26H27N5O7S/c1-26(2,16-33)17-8-10-18(11-9-17)39(35,36)31-22-21(38-20-7-4-3-6-19(20)34)25(37-15-14-32)30-24(29-22)23-27-12-5-13-28-23/h3-13,32-34H,14-16H2,1-2H3,(H,29,30,31)
Inchi Code
-
Inchi Code
1S/C27H29N5O6S/c1-27(2,3)18-10-12-19(13-11-18)39(34,35)32-23-22(38-21-9-6-5-8-20(21)36-4)26(37-17-16-33)31-25(30-23)24-28-14-7-15-29-24/h5-15,33H,16-17H2,1-4H3,(H,30,31,32)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)