Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

AABH97D2E3AB

AA BLOCKS, INC.

Alexidine

Synonym(e):

N-(2-ethylhexyl)-1-[N'-(6-{N'-[N-(2-ethylhexyl)carbamimidoyl]carbamimidamido}hexyl)carbamimidamido]methanimidamide

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 248,29

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C26H56N10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
508.8
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise

Lieferanten-SKU: AA00BCCX-100MG

€ 248,29


Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.

​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C26H56N10/c1-5-9-15-21(7-3)19-33-25(29)35-23(27)31-17-13-11-12-14-18-32-24(28)36-26(30)34-20-22(8-4)16-10-6-2/h21-22H,5-20H2,1-4H3,(H5,27,29,31,33,35)(H5,28,30,32,34,36)

Inchi Key

LFVVNPBBFUSSHL-UHFFFAOYSA-N

Purity

99%

Storage temp.

N/A

Country of Origin

US


Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
A8986APO455829129AABH9A95C679
description

-

description

≥95% (HPLC)

description

-

description

-

Purity

99%

Purity

-

Purity

-

Purity

98%

Storage temp.

N/A

Storage temp.

-

Storage temp.

Store at -20C

Storage temp.

-

Country of Origin

US

Country of Origin

-

Country of Origin

GB

Country of Origin

US

Inchi Code

1S/C26H56N10/c1-5-9-15-21(7-3)19-33-25(29)35-23(27)31-17-13-11-12-14-18-32-24(28)36-26(30)34-20-22(8-4)16-10-6-2/h21-22H,5-20H2,1-4H3,(H5,27,29,31,33,35)(H5,28,30,32,34,36)

Inchi Code

-

Inchi Code

1S/C26H56N10.2ClH/c1-5-9-15-21(7-3)19-33-25(29)35-23(27)31-17-13-11-12-14-18-32-24(28)36-26(30)34-20-22(8-4)16-10-6-2;;/h21-22H,5-20H2,1-4H3,(H5,27,29,31,33,35)(H5,28,30,32,34,36);2*1H

Inchi Code

1S/C11H17N5.ClH/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-15-11(14)16-10(12)13;/h2-5H,6-7H2,1H3,(H6,12,13,14,15,16);1H




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen