Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

AABH9A959BF5

AA BLOCKS, INC.

Epidermal Growth Factor

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis

Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C270H401N73O83S7/c1-24-134(19)217(262(420)293-112-201(355)298-161(69-74-205(359)360)229(387)301-160(45-35-82-286-269(279)280)228(386)333-192(119-428)255(413)307-162(68-73-198(274)352)230(388)316-176(94-141-54-64-150(350)65-55-141)241(399)304-159(44-34-81-285-268(277)278)227(385)325-186(105-212(373)374)248(406)313-169(87-127(5)6)235(393)302-158(43-31-33-80-272)226(384)318-179(97-144-108-289-156-41-29-27-39-153(144)156)243(401)319-178(96-143-107-288-155-40-28-26-38-152(143)155)242(400)305-164(71-76-207(363)364)231(389)312-170(88-128(7)8)236(394)310-167(267(425)426)46-36-83-287-270(281)282)341-250(408)174(92-139-50-60-148(348)61-51-139)300-203(357)113-292-261(419)214(131(13)14)340-264(422)216(133(17)18)339-259(417)195(122-431)335-246(404)182(101-200(276)354)322-257(415)191(118-427)332-220(378)137(22)297-234(392)175(93-140-52-62-149(349)63-53-140)315-225(383)157(42-30-32-79-271)303-247(405)185(104-211(371)372)326-237(395)168(86-126(3)4)311-219(377)136(21)296-224(382)163(70-75-206(361)362)309-265(423)218(135(20)25-2)342-251(409)177(95-142-56-66-151(351)67-57-142)317-233(391)166(78-85-433-23)308-256(414)194(121-430)336-263(421)215(132(15)16)338-204(358)114-291-223(381)184(103-210(369)370)323-244(402)180(98-145-109-283-124-294-145)320-238(396)171(89-129(9)10)314-258(416)193(120-429)334-240(398)173(91-138-48-58-147(347)59-49-138)299-202(356)111-290-222(380)183(102-209(367)368)324-245(403)181(99-146-110-284-125-295-146)321-254(412)190(117-346)330-239(397)172(90-130(11)12)328-260(418)197-47-37-84-343(197)266(424)196(123-432)337-232(390)165(72-77-208(365)366)306-252(410)189(116-345)331-249(407)187(106-213(375)376)327-253(411)188(115-344)329-221(379)154(273)100-199(275)353/h26-29,38-41,48-67,107-110,124-137,154,157-197,214-218,288-289,344-351,427-432H,24-25,30-37,42-47,68-106,111-123,271-273H2,1-23H3,(H2,274,352)(H2,275,353)(H2,276,354)(H,283,294)(H,284,295)(H,290,380)(H,291,381)(H,292,419)(H,293,420)(H,296,382)(H,297,392)(H,298,355)(H,299,356)(H,300,357)(H,301,387)(H,302,393)(H,303,405)(H,304,399)(H,305,400)(H,306,410)(H,307,413)(H,308,414)(H,309,423)(H,310,394)(H,311,377)(H,312,389)(H,313,406)(H,314,416)(H,315,383)(H,316,388)(H,317,391)(H,318,384)(H,319,401)(H,320,396)(H,321,412)(H,322,415)(H,323,402)(H,324,403)(H,325,385)(H,326,395)(H,327,411)(H,328,418)(H,329,379)(H,330,397)(H,331,407)(H,332,378)(H,333,386)(H,334,398)(H,335,404)(H,336,421)(H,337,390)(H,338,358)(H,339,417)(H,340,422)(H,341,408)(H,342,409)(H,359,360)(H,361,362)(H,363,364)(H,365,366)(H,367,368)(H,369,370)(H,371,372)(H,373,374)(H,375,376)(H,425,426)(H4,277,278,285)(H4,279,280,286)(H4,281,282,287)/t134-,135-,136-,137-,154-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,187-,188-,189-,190-,191-,192-,193-,194-,195-,196-,197-,214-,215-,216-,217-,218-/m0/s1

Inchi Key

GVUGOAYIVIDWIO-UFWWTJHBSA-N

Storage temp.

-20C

Country of Origin

US


Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
E9644E5036ADVH9B9B4D31
description

-

description

EGF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture

description

EGF, recombinant, expressed in Escherichia coli, >97% (SDS-PAGE)

description

-

Inchi Key

GVUGOAYIVIDWIO-UFWWTJHBSA-N

Inchi Key

-

Inchi Key

-

Inchi Key

-

Storage temp.

-20C

Storage temp.

-

Storage temp.

-

Storage temp.

Store at 0-8 C

Country of Origin

US

Country of Origin

-

Country of Origin

-

Country of Origin

CN

Inchi Code

1S/C270H401N73O83S7/c1-24-134(19)217(262(420)293-112-201(355)298-161(69-74-205(359)360)229(387)301-160(45-35-82-286-269(279)280)228(386)333-192(119-428)255(413)307-162(68-73-198(274)352)230(388)316-176(94-141-54-64-150(350)65-55-141)241(399)304-159(44-34-81-285-268(277)278)227(385)325-186(105-212(373)374)248(406)313-169(87-127(5)6)235(393)302-158(43-31-33-80-272)226(384)318-179(97-144-108-289-156-41-29-27-39-153(144)156)243(401)319-178(96-143-107-288-155-40-28-26-38-152(143)155)242(400)305-164(71-76-207(363)364)231(389)312-170(88-128(7)8)236(394)310-167(267(425)426)46-36-83-287-270(281)282)341-250(408)174(92-139-50-60-148(348)61-51-139)300-203(357)113-292-261(419)214(131(13)14)340-264(422)216(133(17)18)339-259(417)195(122-431)335-246(404)182(101-200(276)354)322-257(415)191(118-427)332-220(378)137(22)297-234(392)175(93-140-52-62-149(349)63-53-140)315-225(383)157(42-30-32-79-271)303-247(405)185(104-211(371)372)326-237(395)168(86-126(3)4)311-219(377)136(21)296-224(382)163(70-75-206(361)362)309-265(423)218(135(20)25-2)342-251(409)177(95-142-56-66-151(351)67-57-142)317-233(391)166(78-85-433-23)308-256(414)194(121-430)336-263(421)215(132(15)16)338-204(358)114-291-223(381)184(103-210(369)370)323-244(402)180(98-145-109-283-124-294-145)320-238(396)171(89-129(9)10)314-258(416)193(120-429)334-240(398)173(91-138-48-58-147(347)59-49-138)299-202(356)111-290-222(380)183(102-209(367)368)324-245(403)181(99-146-110-284-125-295-146)321-254(412)190(117-346)330-239(397)172(90-130(11)12)328-260(418)197-47-37-84-343(197)266(424)196(123-432)337-232(390)165(72-77-208(365)366)306-252(410)189(116-345)331-249(407)187(106-213(375)376)327-253(411)188(115-344)329-221(379)154(273)100-199(275)353/h26-29,38-41,48-67,107-110,124-137,154,157-197,214-218,288-289,344-351,427-432H,24-25,30-37,42-47,68-106,111-123,271-273H2,1-23H3,(H2,274,352)(H2,275,353)(H2,276,354)(H,283,294)(H,284,295)(H,290,380)(H,291,381)(H,292,419)(H,293,420)(H,296,382)(H,297,392)(H,298,355)(H,299,356)(H,300,357)(H,301,387)(H,302,393)(H,303,405)(H,304,399)(H,305,400)(H,306,410)(H,307,413)(H,308,414)(H,309,423)(H,310,394)(H,311,377)(H,312,389)(H,313,406)(H,314,416)(H,315,383)(H,316,388)(H,317,391)(H,318,384)(H,319,401)(H,320,396)(H,321,412)(H,322,415)(H,323,402)(H,324,403)(H,325,385)(H,326,395)(H,327,411)(H,328,418)(H,329,379)(H,330,397)(H,331,407)(H,332,378)(H,333,386)(H,334,398)(H,335,404)(H,336,421)(H,337,390)(H,338,358)(H,339,417)(H,340,422)(H,341,408)(H,342,409)(H,359,360)(H,361,362)(H,363,364)(H,365,366)(H,367,368)(H,369,370)(H,371,372)(H,373,374)(H,375,376)(H,425,426)(H4,277,278,285)(H4,279,280,286)(H4,281,282,287)/t134-,135-,136-,137-,154-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,187-,188-,189-,190-,191-,192-,193-,194-,195-,196-,197-,214-,215-,216-,217-,218-/m0/s1

Inchi Code

-

Inchi Code

-

Inchi Code

-


Still not finding the right product?

Explore all of our products under Epidermal Growth Factor




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen