Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 959,93 |
Über diesen Artikel
Lieferanten-SKU: AA01E04W-25MG
€ 959,93
Inchi Code
1S/C22H27ClN2O4S/c1-25-19-10-7-6-9-17(19)22(24-14-8-4-3-5-11-21(26)29-2)18-13-12-16(23)15-20(18)30(25,27)28/h6-7,9-10,12-13,15,22,24H,3-5,8,11,14H2,1-2H3
Inchi Key
AOVSYZQNKXYQOR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Storage temp.
N/A
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| Inchi Key AOVSYZQNKXYQOR-UHFFFAOYSA-N | Inchi Key ZLBSUOGMZDXYKE-UHFFFAOYSA-M | Inchi Key - | Inchi Key - |
| Storage temp. N/A | Storage temp. -80/-20 | Storage temp. Freezer | Storage temp. N/A |
| Country of Origin US | Country of Origin CN | Country of Origin CN | Country of Origin US |
| Inchi Code 1S/C22H27ClN2O4S/c1-25-19-10-7-6-9-17(19)22(24-14-8-4-3-5-11-21(26)29-2)18-13-12-16(23)15-20(18)30(25,27)28/h6-7,9-10,12-13,15,22,24H,3-5,8,11,14H2,1-2H3 | Inchi Code 1S/C21H25ClN2O4S.Na/c1-24-18-9-6-5-8-16(18)21(23-13-7-3-2-4-10-20(25)26)17-12-11-15(22)14-19(17)29(24,27)28;/h5-6,8-9,11-12,14,21,23H,2-4,7,10,13H2,1H3,(H,25,26);/q;+1/p-1 | Inchi Code 1S/C21H25ClN2O4S.Na.H2O/c1-24-18-9-6-5-8-16(18)21(23-13-7-3-2-4-10-20(25)26)17-12-11-15(22)14-19(17)29(24,27)28;;/h5-6,8-9,11-12,14,21,23H,2-4,7,10,13H2,1H3,(H,25,26);;1H2/q;+1;/p-1 | Inchi Code 1S/C19H21ClN2O4S/c1-22-16-7-3-2-6-14(16)19(21-11-5-4-8-18(23)24)15-10-9-13(20)12-17(15)27(22,25)26/h2-3,6-7,9-10,12,19,21H,4-5,8,11H2,1H3,(H,23,24) |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.



