Fortfahren mit
124591
2-Cumaranon
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-052-0
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
powder
bp
248-250 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 3.8 g/L at 30 °C
SMILES string
O=C1Cc2ccccc2O1
InChI
1S/C8H6O2/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4H,5H2
InChI key
ACZGCWSMSTYWDQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
2-Coumaranone has been used to study the effects of coumarins on 7,12-dimethyibenz(a)anthracene induced neoplasia of the rat mammary gland. It was employed as probe for detecting enzymes which hydrolyze 2-hydroxybenzofuran structures.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
63003908445
description
97%
description
97%
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ~90% (HPLC)
assay
97%
assay
97%
assay
~90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble 3.8 g/L at 30 °C
solubility
-
solubility
aqueous base: soluble, DMF: soluble, DMSO: soluble
mp
49-51 °C (lit.)
mp
242-246 °C (dec.) (lit.)
mp
-
form
powder
form
solid
form
powder
bp
248-250 °C (lit.)
bp
-
bp
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
257.0 °F
Flammpunkt (°C)
125 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)