Fortfahren mit
13635
Nickel(II)-sulfat Hexa-/ Heptahydrat
DIN 50970 H, ≥20.6% Ni and Co basis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 122,00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 270,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NiSO4 · 6-7H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.76 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-104-9
MDL number:
Form:
powder or crystals
€ 122,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
DIN 50970 H
Quality Segment
form
powder or crystals
composition
Ni and Co, ≥20.6%
reaction suitability
core: nickel, reagent type: inorganic catalyst
core: nickel
impurities
≤0.05% insoluble in H2SO4
pH
≥3.5 (20 °C, 20%)
cation traces
As: ≤10 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤5000 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
LGQLOGILCSXPEA-UHFFFAOYSA-L
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
227676939331203890
description
DIN 50970 H, ≥20.6% Ni and Co basis
description
ACS reagent, ≥98%
description
≥99.9% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
form
powder or crystals
form
crystals
form
powder or crystals
form
crystals and lumps
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
≤0.05% insoluble in H2SO4
impurities
≤0.005% insolubles, ≤0.002% N compounds
impurities
≤1000 ppm trace metals basis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
cation traces
As: ≤10 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Co: ≤5000 mg/kg
cation traces
Co: ≤0.002%, Ca: ≤0.005%, Na: ≤0.05%, Cu: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, Mn: ≤0.002%, K: ≤0.01%, Fe: ≤0.001%
cation traces
Ca: <50 ppm, Na: <50 ppm, Mg: <50 ppm, Pb: <50 ppm, Al: <50 ppm, Co: <50 ppm, Fe: <50 ppm, Cu: <50 ppm, K: <50 ppm, Zn: <50 ppm
cation traces
-
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst
core: nickel
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst
core: nickel
reaction suitability
-
reaction suitability
core: nickel
composition
Ni and Co, ≥20.6%
composition
-
composition
-
composition
-
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
15244-37-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)