Fortfahren mit
166375
Formylhydrazin
Synonym(e):
Ameisensäure-hydrazid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCONHNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-867-9
Beilstein/REAXYS Number:
635759
MDL number:
eCl@ss:
32129103
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
mp
52-57 °C (lit.)
solubility
water: soluble 2.5%, clear, colorless
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
[H]C(=O)NN
InChI
1S/CH4N2O/c2-3-1-4/h1H,2H2,(H,3,4)
InChI key
XZBIXDPGRMLSTC-UHFFFAOYSA-N
Application
Formic hydrazide was used in the synthesis of 1,2,4-triazole derivatives. It was also used in the synthesis of new anticancer agent, 6-N-formylamino-12,13-dihydro-1,11-dihydroxy-13-(β-D-glucopyranosyl)-5H-indolo[2,3-a]-pyrrolo[3,4-c]carbazole-5,7(6H)-dione.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)