Fortfahren mit
175692
Anilin-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Synonym(e):
2,3,4,5,6-Pentadeuterioaniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 422,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6D5NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-015-9
Beilstein/REAXYS Number:
2208322
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+5
€ 134,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.22 (184 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.7 mmHg ( 25 °C)
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
expl. lim.
11 %
refractive index
n20/D 1.5836 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
-6 °C (lit.)
density
1.076 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-RALIUCGRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
425370722537591955
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
assay
99% (CP)
assay
-
assay
98% (CP)
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
mp
-6 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
-
mp
-78 °C (lit.)
density
1.076 g/mL at 25 °C
density
1.127 g/mL at 25 °C
density
-
density
0.855 g/mL at 25 °C
Zielorgane
Blood
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
4165-61-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)