Fortfahren mit
175773
Cyclohexanol-d12
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
Cyclohexylalkohol-d12
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 510,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6D11OD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.23
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
EC Number:
266-389-6
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+12
€ 131,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1 mmHg ( 21 °C)
Quality Segment
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP)
autoignition temp.
572 °F
expl. lim.
12.25 %
refractive index
n20/D 1.4608 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C
mass shift
M+12
SMILES string
[2H]OC1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D,7D
InChI key
HPXRVTGHNJAIIH-BFHGLDALSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
732338151866615641
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
≥98 atom % D, 96% (CP)
description
≥99.6 atom % D
description
99 atom % D
mass shift
M+12
mass shift
M+12
mass shift
M+12
mass shift
M+10
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥99.6 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
assay
≥98% (CP)
assay
96% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.4608 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
refractive index
-
bp
160-161 °C (lit.)
bp
130-131 °C
bp
80.7 °C (lit.)
bp
50 °C (lit.)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
66522-78-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)