Fortfahren mit
299529
Z-6-Aminohexansäure
98%
Synonym(e):
N-Carbobenzoxy-ε-aminocaproinsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2O2CNH(CH2)5CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.30
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-748-0
MDL number:
assay
98%
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
54-57 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)CCCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C14H19NO4/c16-13(17)9-5-2-6-10-15-14(18)19-11-12-7-3-1-4-8-12/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-11H2,(H,15,18)(H,16,17)
InChI key
RXQDBVWDABAAHL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)