Merck
382116
2-Amino-5-nitro-benzoesäure
95%
Synonym(e):
5-Nitro-anthranilsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
O2NC6H3(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.13
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-493-6
Beilstein/REAXYS Number:
646219
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-Amino-5-nitro-benzoesäure, 95%
InChI key
RUCHWTKMOWXHLU-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
SMILES string
Nc1ccc(cc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
assay
95%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
270 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)