Fortfahren mit
39166
Boc-(S)-α-(4-tert.-butylbenzyl)-Pro-OH
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-1-Boc-2-(4-tert.-butylbenzyl)-2-pyrrolidincarbonsäure, Boc-α-(4-tert.-butylbenzyl)-D-prolin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 378,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H31NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.48
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
€ 378,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@]1(Cc2ccc(cc2)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C21H31NO4/c1-19(2,3)16-10-8-15(9-11-16)14-21(17(23)24)12-7-13-22(21)18(25)26-20(4,5)6/h8-11H,7,12-14H2,1-6H3,(H,23,24)/t21-/m0/s1
InChI key
BOEGKJLPJARVIT-NRFANRHFSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)