Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2FeO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.04
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32129103
assay
97%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: iron
mp
>400 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Fe]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI key
ICBFRPYDFGVTEQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Ox. Sol. 2
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?