Merck
488232
Brombenzol-13C6
99 atom % 13C
Synonym(e):
1-bromo-[1,2,3,4,5,6-13C6]benzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
13C6H5Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.96
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+6
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
technique(s)
protein expression: suitable
refractive index
n20/D 1.559 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
density
1.547 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
QARVLSVVCXYDNA-IDEBNGHGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)