Fortfahren mit
489751
Imidazol-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.420,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H415N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.06
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
solid
€ 1.420,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solid
bp
256 °C (lit.)
mp
89-91 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
c1c[15nH]c[15n]1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i4+1,5+1
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-MQIHXRCWSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AABH30371F24
description
98 atom % 15N, 98% (CP)
description
-
mass shift
M+2
mass shift
-
assay
98% (CP)
assay
-
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
-
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
-
mp
89-91 °C (lit.)
mp
-
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
293.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
145 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
74362-46-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)