Fortfahren mit
511447
Phenyl-bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid
97%, powder
Synonym(e):
BAPOs, Bisacylphosphin-Oxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(CH3)3C6H2CO]2P(O)C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.46
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
423-340-5
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
powder, powder, crystals or chunks
mp
131-135 °C (lit.)
solubility
acetone, acetonitrile, toluene, and hexanediol diacrylate: soluble
SMILES string
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C(=O)P(=O)(C(=O)c2c(C)cc(C)cc2C)c3ccccc3
InChI
1S/C26H27O3P/c1-16-12-18(3)23(19(4)13-16)25(27)30(29,22-10-8-7-9-11-22)26(28)24-20(5)14-17(2)15-21(24)6/h7-15H,1-6H3
InChI key
GUCYFKSBFREPBC-UHFFFAOYSA-N
General description
Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid(BAPO) ist ein potenzieller Photoinitiator, der verbreitet bei der Herstellung vonDentalkompositen eingesetzt wird.
Application
Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid kann als Photoinitiator für Folgendes verwendet werden:
  • Radikalpolymerisation von Dentalharzen. BAPO verbessert die Polymerisationsgeschwindigkeit und Umwandlung im Vergleich zu anderen Initiatoren.
  • Herstellung von Divinylbenzol-modifizierten polymerbasierten Keramikmaterialien für Sensoranwendungen bei hoher Temperatur.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
682519
description
97%, powder
description
97%
assay
97%
assay
97%
solubility
acetone, acetonitrile, toluene, and hexanediol diacrylate: soluble
solubility
-
form
powder, powder, crystals or chunks
form
-
mp
131-135 °C (lit.)
mp
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Can you please provide the value of absolute density of this product? Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide Thanks
    1 answer
    1. The physical form of this material may range from powder to crystals. The density of this product has not been determined.