Fortfahren mit
640468
4′-(4-Bromphenyl)acetophenon
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
227-236-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
129-133 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H11BrO/c1-10(16)11-2-4-12(5-3-11)13-6-8-14(15)9-7-13/h2-9H,1H3
InChI key
UUVKNCRMWPNBNM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)