Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 33,30 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 180,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
418-200-5
MDL number:
Assay:
≥98.5% (T), 99%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.5% (T), 99%
form
powder
impurities
≤1.0% water
SMILES string
[Br-].CC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C7H16N.BrH/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KHJQQUGSPDBDRM-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide is an ionic liquid that can be prepared by reacting N-methylpyrrolidine with bromoethane. it is conventionally used as a bromine-sequestering agent (BSA) in zinc/bromine redox flow batteries.
Application
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide may be used in the preparation of 1-ethyl-1-methylpyrrolidinium lactate, a potential solvent for the separation of hexan-1-ene from hexane. It can also be used to prepare 1-ethyl-1-methylpyrrolidinium tribromide. It can be used as a co-catalyst during the cycloaddition of CO2 with different epoxides to form cyclic carbonates in the presence of a nona-vacant Keggin-type tricarbonyl rhenium derivative catalyst.
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
69227-51-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?