Fortfahren mit
716618
4′-Methoxy-2-Chloracetophenon
97%
Synonym(e):
2-Chlor-1-(4-methoxyphenyl)-ethanon, 4-(Chloracetyl)-anisol, 4-Methoxyphenacylchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
assay
97%
form
powder
mp
96-100 °C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)CCl
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
MCRINSAETDOKDE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)