Fortfahren mit
809063
Sodium 1-Phenoxy-methanesulfinate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 285,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NaO3S
Molekulargewicht:
194.18
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Form:
powder or crystals
€ 285,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder or crystals
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reaction type: C-H Activation, reagent type: catalyst
functional group
phenoxy, sulfinic acid
SMILES string
O=S(O[Na])COC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H8O3S.Na/c8-11(9)6-10-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
KITYKPJDXMLWTO-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 1-Phenoxy-methanesulfinate is a sulfinate reagent bearing a phenoxy moiety.
Application
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Legal Information
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ALD00476ALD00442ALD00230
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: catalyst, reaction type: C-H Activation, reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reaction type: C-H Activation, reagent type: catalyst
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
sulfinic acid, phenoxy
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)